Drukuj
5-Fluoro-o-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 139 PLN
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: 1.13
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007764
Numer CAS: 367-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-689-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III