Drukuj
4-Fluoro-m-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
PC3820-5G PC3820-100G PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA 73.1 PLN
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluoro-m-toluidine 98%
4-Fluoro-m-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 85…86 °C/9mmHg
Temp. topnienia: 32…38 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00025294
Numer CAS: 452-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-207-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III