Drukuj
3-Fluoro-p-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 392 PLN
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidine 98%
3-Fluoro-p-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 93 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 30…35 °C
Gęstość: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007762
Numer CAS: 452-77-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-212-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III