Drukuj
3-Fluoro-o-toluidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 414 PLN
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007760
Numer CAS: 443-86-7