Drukuj
2-Fluoro-p-toluidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 284 PLN
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…71 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 3
Gęstość: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040975
Numer CAS: 452-80-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III