Drukuj
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 110 PLN
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Formuła: C₉H₉FO
Temp. Wrzenia: 75…79 °C/0,7mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236680
Numer CAS: 446-07-1