Drukuj
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 545 PLN
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042291
Numer CAS: 94088-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 302-047-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III