Drukuj
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 298 PLN
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
Temp. topnienia: 209…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060675
Numer CAS: 403-20-3