Drukuj
6-Fluoro-m-anizaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 1990 PLN
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anizaldehyd 98%
6-Fluoro-m-anizaldehyd
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 80 °C/0,9mmHg
Gęstość: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070795
Numer CAS: 105728-90-3