Drukuj
2-Fluoro-p-anizaldehyd 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-4-anisaldehyde
PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-25GEA 392 PLN
APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluoro-p-anizaldehyd 95%
2-Fluoro-p-anizaldehyd
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. topnienia: 43…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236679
Numer CAS: 331-64-6