Drukuj
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 284 PLN
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Temp. topnienia: 133…140 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044402
Numer CAS: 395-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-899-8