Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 6790 PLN
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Formuła: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Gęstość: 1.945 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9