Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3816-1LB PC3816-4LB
APOSPC3816-1LBEA 6790 PLN
APOSPC3816-1LB APOSPC3816-4LB
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Formuła: (C₂ClF₃)n
Gęstość: 1,895 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9