Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
PC3814D-1LB PC3814D-5LB
APOSPC3814D-1LBEA 5090 PLN
APOSPC3814D-1LB APOSPC3814D-5LB
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Formuła: (C₂ClF₃)n
Gęstość: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9