Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
PC3814B-1LB PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA 5090 PLN
APOSPC3814B-1LB APOSPC3814B-5LB
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Formuła: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Gęstość: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9