Drukuj
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 145 PLN
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
4-Fluoro-3-iodotoluene
Formuła: C₇H₆FI
Temp. Wrzenia: 122…125 °C/30mmHg
Gęstość: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079759
Numer CAS: 452-82-4
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III