Drukuj
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 574 PLN
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
4-Fluoro-2-iodotoluene
Formuła: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 204…208 °C
Gęstość: 1.81 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013709
Numer CAS: 13194-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-153-7