Drukuj
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 2290 PLN
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Temp. topnienia: 153…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00973904
Numer CAS: 25026-64-6