Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoromethanesulphonic Acid 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Triflate
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 269 PLN
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₄HF₉O₃S
Temp. Wrzenia: 77…78 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093340
Numer CAS: 156241-41-7
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II