Drukuj
Kwas (3-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 778 PLN
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
Kwas (3-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy 98%
Kwas (3-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy
Formuła: C₉H₉FO₃
Temp. topnienia: 110…116 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060353
Numer CAS: 452-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 610-231-4