Drukuj
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 PLN
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrFO
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671768
Numer CAS: 331-61-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II