Drukuj
2-Fluoro-5-iodotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 0 PLN
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluoro-5-iodotoluene 99%
2-Fluoro-5-iodotoluene
Formuła: C₇H₆FI
Temp. Wrzenia: 86…87 °C/9mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013710
Numer CAS: 452-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-206-1