Drukuj
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 261 PLN
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215835
Numer CAS: 331-62-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III