Drukuj
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 0 PLN
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₃F₅O₃S
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093342
Numer CAS: 74427-22-8
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II