Drukuj
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 110 PLN
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃FINO₂
Temp. Wrzenia: 110 °C/4mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153169
Numer CAS: 364-77-2