Drukuj
Poly(vinylidene fluoride)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC37872-100G PC37872-25G PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA 789 PLN
APOSPC37872-100G APOSPC37872-25G APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formuła: (-CH₂CF₂-)n
Temp. topnienia: 155…165 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084470
Numer CAS: 24937-79-9