Drukuj
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3787-100G PC3787-25G PC3787-500G
APOSPC3787-100GEA 1790 PLN
APOSPC3787-100G APOSPC3787-25G APOSPC3787-500G
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formuła: C₇H₁₁F₄NO
Temp. Wrzenia: 58 °C/5mmHg
Gęstość: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069160
Numer CAS: 392-63-2