Drukuj
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,2-Dichloro-1-iodotrifluoroethane
PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 1280 PLN
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane
Formuła: C₂Cl₂F₃I
MW: 278.83 g/mol
Gęstość: 2.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093303
Numer CAS: 661-66-5