Drukuj
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 392 PLN
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236678
Numer CAS: 59382-39-7