Drukuj
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 627 PLN
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₃FIN
MW: 247.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 281
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015478
Numer CAS: 79544-29-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III