Drukuj
1-Fluoro-4-jodobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 182 PLN
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluoro-4-jodobenzen 99%
1-Fluoro-4-jodobenzen
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Formuła: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…184 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.925 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001052
Numer CAS: 352-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-522-7