Drukuj
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 247 PLN
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formuła: C₇H₇F₃N₂·HCl
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/0,4mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01862649
Numer CAS: 387350-39-2