Drukuj
tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3772-25G PC3772-5G
APOSPC3772-25GEA 3320 PLN
APOSPC3772-25G APOSPC3772-5G
tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
tert-Butyl pentafluoropropionate
Formuła: C₇H₉F₅O₂
MW: 220.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464380
Numer CAS: 55258-28-1