Drukuj
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3768-1G PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA 363 PLN
APOSPC3768-1G APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792416
Numer CAS: 106876-54-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III