Drukuj
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 110 PLN
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formuła: C₁₀H₆F₃NO
Temp. topnienia: 265…268 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209673
Numer CAS: 49713-51-1