Drukuj
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 182 PLN
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy 99%
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy
Formuła: C₉H₆FNO₂
MW: 179.15 g/mol
Temp. topnienia: 254…259 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005612
Numer CAS: 399-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-919-5