Drukuj
5-Fluoroindol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 153 PLN
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluoroindol 98%
5-Fluoroindol
Formuła: C₈H₆FN
Temp. topnienia: 45…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005671
Numer CAS: 399-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-917-4