Drukuj
5-Fluoro-1-indanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 1330 PLN
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Formuła: C₉H₇FO
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041031
Numer CAS: 700-84-5