Drukuj
Kwas 5-Fluorosalicylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 305 PLN
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
Kwas 5-Fluorosalicylowy 97%
Kwas 5-Fluorosalicylowy
Formuła: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Temp. topnienia: 177…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002456
Numer CAS: 345-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-455-3