Drukuj
6-Fluorosalicylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 110 PLN
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
6-Fluorosalicylic acid 97%
6-Fluorosalicylic acid
Formuła: C₇H₅FO₃
Temp. topnienia: 159…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052179
Numer CAS: 67531-86-6