Drukuj
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC3756-100G PC3756-25G PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA 472 PLN
APOSPC3756-100G APOSPC3756-25G APOSPC3756-5G
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 65…66 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011668
Numer CAS: 394-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-893-5