Drukuj
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 1480 PLN
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 65 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 32…35 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143203
Numer CAS: 1481-27-2