Drukuj
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 392 PLN
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClF₂O₂S
Temp. Wrzenia: 221 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060682
Numer CAS: 26120-86-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II