Drukuj
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3745-5G PC3745-1G PC3745-25G
APOSPC3745-5GEA 580 PLN
APOSPC3745-5G APOSPC3745-1G APOSPC3745-25G
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate
Formuła: C₄H₇FN₂O₄
Temp. topnienia: >130 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150905
Numer CAS: 37103-91-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III