Drukuj
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-N-fluoropyridinium tetrafluoroborate
PC3744E-25G PC3744E-5G
APOSPC3744E-25GEA 28950 PLN
APOSPC3744E-25G APOSPC3744E-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate
Electrophilic fluorinating agent.
Formuła: C₅H₃BCl₂F₅N
Temp. topnienia: 212…215 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153157
Numer CAS: 140623-89-8
Jednostka: 1759
ADR: 8,I