Drukuj
2-Fluoro-4-nitroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 314 PLN
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroanilina
2-Fluoro-4-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 122…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00034560
Numer CAS: 369-35-7