Drukuj
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
PC3740-1G PC3740-25G PC3740-5G
APOSPC3740-1GEA 168 PLN
APOSPC3740-1G APOSPC3740-25G APOSPC3740-5G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Formuła: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246.19 g/mol
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006530
Numer CAS: 50-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-072-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III