Drukuj
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 1030 PLN
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formuła: C₇H₇F₇O
Temp. Wrzenia: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862010
Numer CAS: 648-42-0