Drukuj
5-Fluorocytozyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
PC3735-100G PC3735-25G PC3735-250G
APOSPC3735-100GEA 174 PLN
APOSPC3735-100G APOSPC3735-25G APOSPC3735-250G
5-Fluorocytozyna 98%
5-Fluorocytozyna
Formuła: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 298
Temp. topnienia: 298…300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006035
Numer CAS: 2022-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-968-7
Klasyfikacja Merck : 13,04151