Drukuj
Fluorocyclohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3734-1G PC3734-250MG PC3734-5G
APOSPC3734-1GEA 0 PLN
APOSPC3734-1G APOSPC3734-250MG APOSPC3734-5G
Fluorocyclohexane 97%
Fluorocyclohexane
Formuła: C₆H₁₁F
Temp. Wrzenia: 103…105 °C
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021285
Numer CAS: 372-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-754-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II